Bis(2-dimethylaminoethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2-Dimethylaminoethyl Ether, 2,2'-Oxybis(N,N-dimethylethanamine)
B1291-25ML
B1291-500ML
TCIAB1291-25MLEA
220
NOK
TCIAB1291-25ML
TCIAB1291-500ML
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether ≥98.0% (by GC)
Bis(2-dimethylaminoethyl)ether
Formel:
C₈H₂₀N₂O MW: 160,26 g/mol Kokepunkt: 80°C Flash punkt: 56°C |
MDL nummer:
MFCD00059199 CAS-nummer: 3033-62-3 EINECS: 221-220-5 FN: 2929 ADR: 6.1,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |