Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,2,2-Trifluoroethyl Ether
B1293-1G B1293-5G
TCIAB1293-1GEA 420 NOK
TCIAB1293-1G TCIAB1293-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether ≥99.0% (by GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Formel: C₄H₄F₆O
MW: 182,07 g/mol
Kokepunkt: 64°C
Flash punkt: 1°C
MDL nummer: MFCD00010604
CAS-nummer: 333-36-8
FN: 3271
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,04201
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %