Bis(2-ethoxyethyl)amine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,2'-Diethoxydiethylamine
B1364-25ML B1364-500ML
TCIAB1364-25MLEA 1375 NOK
TCIAB1364-25ML TCIAB1364-500ML
Bis(2-ethoxyethyl)amine ≥98.0% (by GC)
Bis(2-ethoxyethyl)amine
Formel: C₈H₁₉NO₂
MW: 161,25 g/mol
Kokepunkt: 200°C
MDL nummer: MFCD00039904
CAS-nummer: 124-21-0
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %