Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
B1374-1G B1374-5G
TCIAB1374-1GEA 1575 NOK
TCIAB1374-1G TCIAB1374-5G
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Formel: C₃₄H₂₈O₂Pd
MW: 575 g/mol
MDL nummer: MFCD00051942
CAS-nummer: 32005-36-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Content (Palladium) 18.0 to 24.0 %