4-Chlorobutyl benzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Benzoic Acid 4-Chlorobutyl Ester
B1399-25G B1399-5G
TCIAB1399-25GEA 1175 NOK
TCIAB1399-25G TCIAB1399-5G
4-Chlorobutyl benzoate ≥98.0% (by GC)
4-Chlorobutyl benzoate
Formel: C₁₁H₁₃ClO₂
MW: 212,67 g/mol
Kokepunkt: 142°C
MDL nummer: MFCD00019005
CAS-nummer: 946-02-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %