1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,3-Bis(1-isocyanato-1-methylethyl)benzene
B1442-25G B1442-500G
TCIAB1442-25GEA 220 NOK
TCIAB1442-25G TCIAB1442-500G
1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene ≥97.0% (by GC)
1,3-Bis(2-isocyanato-2-propyl)benzene
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₂
MW: 244,29 g/mol
Kokepunkt: 106°C
Smeltepunkt: -10°C
Flash punkt: 153°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00142493
CAS-nummer: 2778-42-9
EINECS: 220-474-4
FN: 2810
ADR: 6.1,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %