N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3,7-Diaza-1,9-nonanediamine, N1,N1'-(Propane-1,3-diyl)bis(ethane-1,2-diamine), 1,4,8,11-Tetraazaundecane
B1445-5G B1445-1G
TCIAB1445-5GEA 3225 NOK
TCIAB1445-5G TCIAB1445-1G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine ≥97.0% (by GC)
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Formel: C₇H₂₀N₄
MW: 160,27 g/mol
Kokepunkt: 287°C
MDL nummer: MFCD00008174
CAS-nummer: 4741-99-5
EINECS: 225-254-1
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %