tert-Butyl trichloroacetimidate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, t-Butyl trichioroacetimidate, t-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate
B1496-25ML B1496-5ML
TCIAB1496-25MLEA 1600 NOK
TCIAB1496-25ML TCIAB1496-5ML
tert-Butyl trichloroacetimidate ≥95.0% (by GC)
tert-Butyl trichloroacetimidate
Formel: C₆H₁₀Cl₃NO
MW: 218,502 g/mol
Kokepunkt: 69°C
Flash punkt: 55°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00077410
CAS-nummer: 98946-18-0
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %