Bis(1,3-propanediamine)copper(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
B1513-1G B1513-10G
TCIAB1513-1GEA 395 NOK
TCIAB1513-1G TCIAB1513-10G
Bis(1,3-propanediamine)copper(II) dichloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis(1,3-propanediamine)copper(II) dichloride
Formel: C₆H₂₀Cl₂CuN₄
MW: 282,70 g/mol
MDL nummer: MFCD00191318
CAS-nummer: 32270-93-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Blue to Purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %