1,1'-Bis(2,4-dinitrophenyl)-4,4'-bipyridinium dichloride ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
B1518-25G B1518-5G
TCIAB1518-25GEA 5950 NOK
TCIAB1518-25G TCIAB1518-5G
1,1'-Bis(2,4-dinitrophenyl)-4,4'-bipyridinium dichloride ≥97.0% (by HPLC)
1,1'-Bis(2,4-dinitrophenyl)-4,4'-bipyridinium dichloride
Formel: C₂₂H₁₄Cl₂N₆O₈
MW: 561,29 g/mol
MDL nummer: MFCD00142352
CAS-nummer: 41168-79-0
FN: 1325
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%