1,4-Bis(methoxymethyl)benzene ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: p-Xylene Glycol Dimethyl Ether
B1530-25G B1530-500G
TCIAB1530-25GEA 245 NOK
TCIAB1530-25G TCIAB1530-500G
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene ≥99.0% (by GC)
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene
Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Kokepunkt: 235°C
Flash punkt: 118°C
MDL nummer: MFCD00025903
CAS-nummer: 6770-38-3
EINECS: 229-828-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %