1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Benzyl-N-methylpyrrolidin-3-amine
B1558-25G B1558-5G
TCIAB1558-25GEA 3475 NOK
TCIAB1558-25G TCIAB1558-5G
1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥96.0% (by GC)
1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
Formel: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Kokepunkt: 107°C
MDL nummer: MFCD00191308
CAS-nummer: 96568-35-3
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %