Ethyl-3-(benzylamino)propionate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
N-Benzyl-beta-alanine Ethyl Ester, N-Benzyl-3-aminopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(benzylamino)propanoate
B1579-25ML
B1579-500ML
TCIAB1579-25MLEA
620
NOK
TCIAB1579-25ML
TCIAB1579-500ML
Ethyl-3-(benzylamino)propionate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-3-(benzylamino)propionate
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂ MW: 207,27 g/mol Kokepunkt: 135°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00085541 CAS-nummer: 23583-21-3 EINECS: 245-759-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |