(3R)-(-)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B1580-5G B1580-1G
TCIAB1580-5GEA 5025 NOK
TCIAB1580-5G TCIAB1580-1G
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (by GC)
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine
Formel: C₁₃H₂₀N₂
MW: 204,32 g/mol
MDL nummer: MFCD00191306
CAS-nummer: 376591-05-8
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -9.0 deg (C=10, EtOH)