(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B1581-5G B1581-1G
TCIAB1581-5GEA 10600 NOK
TCIAB1581-5G TCIAB1581-1G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (by GC)
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine
Formel: C₁₃H₂₀N₂
MW: 204,32 g/mol
MDL nummer: MFCD00191307
CAS-nummer: 169750-99-6
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +9.0 deg (C=10, EtOH)