2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B1598-25G B1598-5G
TCIAB1598-25GEA 7450 NOK
TCIAB1598-25G TCIAB1598-5G
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane ≥96.0% (by GC)
2-(2-Bromoethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formel: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Kokepunkt: 74°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00191321
CAS-nummer: 37865-96-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %