2-Bromo-1,4-benzoquinone ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromocyclohexadiene-1,4-dione, Bromoquinone
B1601-1G B1601-5G
TCIAB1601-1GEA 2150 NOK
TCIAB1601-1G TCIAB1601-5G
2-Bromo-1,4-benzoquinone ≥93.0% (by GC)
2-Bromo-1,4-benzoquinone
Formel: C₆H₃BrO₂
MW: 186,99 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00189377
CAS-nummer: 3958-82-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %