1-(3-Bromopropyl)pyrrole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B1623-1G B1623-5G
TCIAB1623-1GEA 1875 NOK
TCIAB1623-1G TCIAB1623-5G
1-(3-Bromopropyl)pyrrole ≥97.0% (by GC)
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Formel: C₇H₁₀BrN
MW: 188,07 g/mol
Kokepunkt: 78°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00191324
CAS-nummer: 100779-91-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %