1,1-Bis(methylthio)ethylene ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B1650-1G B1650-5G
TCIAB1650-1GEA 1650 NOK
TCIAB1650-1G TCIAB1650-5G
1,1-Bis(methylthio)ethylene ≥90.0% (by GC)
1,1-Bis(methylthio)ethylene
Formel: C₄H₈S₂
MW: 120,23 g/mol
Kokepunkt: 110°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00191617
CAS-nummer: 51102-74-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %