2,2-Bis(4-oxocyclohexyl)propane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4'-Isopropylidenebis(cyclohexanone)
B1672-25G B1672-5G
TCIAB1672-25GEA 4925 NOK
TCIAB1672-25G TCIAB1672-5G
2,2-Bis(4-oxocyclohexyl)propane ≥95.0% (by GC)
2,2-Bis(4-oxocyclohexyl)propane
Formel: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236,36 g/mol
MDL nummer: MFCD00191618
CAS-nummer: 7418-16-8
EINECS: 231-035-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Chloroform almost transparency