(2-Bromoallyl)trimethylsilane ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B1695-1G B1695-5G
TCIAB1695-1GEA 1475 NOK
TCIAB1695-1G TCIAB1695-5G
(2-Bromoallyl)trimethylsilane ≥90.0% (by GC)
(2-Bromoallyl)trimethylsilane
Formel: C₆H₁₃BrSi
MW: 193,16 g/mol
Flash punkt: 30°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00043054
CAS-nummer: 81790-10-5
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %