1,3-Bis(vinylsulphonyl)-2-propanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B1745-1G B1745-5G
TCIAB1745-1GEA 1150 NOK
TCIAB1745-1G TCIAB1745-5G
1,3-Bis(vinylsulphonyl)-2-propanol ≥98.0% (by GC)
1,3-Bis(vinylsulphonyl)-2-propanol
Formel: C₇H₁₂O₅S₂
MW: 240,29 g/mol
MDL nummer: MFCD00671498
CAS-nummer: 67006-32-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 102.0 deg-C