(S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonyl-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (S)-3-tert-Butoxycarbonyl-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (S)-(-)-3-Boc-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, Methyl (S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonyl-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
B1755-1G B1755-25G B1755-5G
TCIAB1755-1GEA 435 NOK
TCIAB1755-1G TCIAB1755-25G TCIAB1755-5G
(S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonyl-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine ≥96.0% (by GC)
(S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonyl-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
Formel: C₁₂H₂₁NO₅
MW: 259,30 g/mol
Flash punkt: 93°C
MDL nummer: MFCD00192279
CAS-nummer: 108149-60-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D -50.0 to -65.0 deg (C=2,chloroform)