(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (S)-(-)-3-Boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (S)-(-)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, (S)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
B1759-1G B1759-5G
TCIAB1759-1GEA 1025 NOK
TCIAB1759-1G TCIAB1759-5G
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine ≥95.0% (by GC)
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Kokepunkt: 97°C
Flash punkt: 107°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00209557
CAS-nummer: 102308-32-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -85.0 to -98.0 deg (C=1, CHCl3)