1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,2-Bis((trimethylsilyl)oxy)cyclobut-1-ene
B1768-1G B1768-5G
TCIAB1768-1GEA 555 NOK
TCIAB1768-1G TCIAB1768-5G
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene ≥94.0% (by GC)
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene
Formel: C₁₀H₂₂O₂Si₂
MW: 230,45 g/mol
Flash punkt: 61°C
MDL nummer: MFCD00010798
CAS-nummer: 17082-61-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %