(1-Bromovinyl)trimethylsilane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Bromo-1-trimethylsilylethylene, alpha-Trimethylsilylvinyl Bromide
B1769-1G B1769-5G
TCIAB1769-1GEA 420 NOK
TCIAB1769-1G TCIAB1769-5G
(1-Bromovinyl)trimethylsilane ≥96.0% (by GC)
(1-Bromovinyl)trimethylsilane
Formel: C₅H₁₁BrSi
MW: 179,13 g/mol
Kokepunkt: 128°C
Flash punkt: 9°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00014927
CAS-nummer: 13683-41-5
EINECS: 237-195-9
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %