Bis(2-morpholinoethyl)ether ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4'-(Oxybis(ethane-2,1-diyl))dimorpholine, 4,4'-(3-Oxapentane-1,5-diyl)bismorpholine
B1784-25G B1784-500G
TCIAB1784-25GEA 270 NOK
TCIAB1784-25G TCIAB1784-500G
Bis(2-morpholinoethyl)ether ≥85.0% (by GC)
Bis(2-morpholinoethyl)ether
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₃
MW: 244,34 g/mol
Kokepunkt: 192°C
Flash punkt: 146°C
MDL nummer: MFCD00072740
CAS-nummer: 6425-39-4
EINECS: 229-194-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %