2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Bisphenol A Diglycidyl Ether, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane Diglycidyl Ether, DER 332, BADGE, D.E.R. 332 epoxy resin
B1796-25G B1796-500G
TCIAB1796-25GEA 230 NOK
TCIAB1796-25G TCIAB1796-500G
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane ≥85.0% (by GC)
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane
Formel: C₂₁H₂₄O₄
MW: 340,42 g/mol
Kokepunkt: 210°C
MDL nummer: MFCD00080480
CAS-nummer: 1675-54-3
EINECS: 216-823-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %