Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
Stabilisering: stabilisert med hydroquinon
B1820-1G B1820-5G
TCIAB1820-1GEA 555 NOK
TCIAB1820-1G TCIAB1820-5G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (by GC) stabilised
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formel: C₆H₉BrO₂
MW: 193,04 g/mol
Kokepunkt: 86°C
Flash punkt: 81°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00031518
CAS-nummer: 17435-72-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %