2,5-Bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,5-Bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)benzene-1,4-diol
B1839-25G B1839-5G
TCIAB1839-25GEA 1025 NOK
TCIAB1839-25G TCIAB1839-5G
2,5-Bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone ≥95.0% (by GC)
2,5-Bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone
Formel: C₂₂H₃₈O₂
MW: 334,54 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00128797
CAS-nummer: 903-19-5
EINECS: 212-990-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 128.0 to 133.0 deg-C