3-(2-Methoxyethoxy)propyl bromide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3-(2-methoxyethoxy)propane, Ethylene Glycol 3-Bromopropyl Methyl Ether
B1842-1G B1842-5G
TCIAB1842-1GEA 1025 NOK
TCIAB1842-1G TCIAB1842-5G
3-(2-Methoxyethoxy)propyl bromide ≥95.0% (by GC)
3-(2-Methoxyethoxy)propyl bromide
Formel: C₆H₁₃BrO₂
MW: 197,07 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01321130
CAS-nummer: 59551-75-6
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %