5-Bromo-2,2'-bithiophene-5'-carboxaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5'-Bromo-[2,2'-bithiophene]-5-carbaldehyde, 5-Bromo-5'-formyl-2,2'-bithiophene
B1874-1G B1874-5G
TCIAB1874-1GEA 785 NOK
TCIAB1874-1G TCIAB1874-5G
5-Bromo-2,2'-bithiophene-5'-carboxaldehyde ≥98.0% (by HPLC)
5-Bromo-2,2'-bithiophene-5'-carboxaldehyde
Formel: C₉H₅BrOS₂
MW: 273,16 g/mol
MDL nummer: MFCD01321134
CAS-nummer: 110046-60-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C