4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4,4-Bis(bromomethyl)biphenyl
B1921-1G B1921-5G B1921-25G
TCIAB1921-1GEA 570 NOK
TCIAB1921-1G TCIAB1921-5G TCIAB1921-25G
4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl ≥95.0% (by GC)
4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl
Formel: C₁₄H₁₂Br₂
MW: 340,06 g/mol
MDL nummer: MFCD00094419
CAS-nummer: 20248-86-6
FN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8472db3eac4f3417a4d2f43a04dc5a8924100457&vid=8472db3eac4f3417a4d2f43a04dc5a8924100457&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C