4-Octadecyloxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Stearyloxybiphenyl, Biphenyl-4-yl Octadecyl Ether, Biphenyl-4-yl Stearyl Ether
B1924-25G B1924-5G
TCIAB1924-25GEA 1625 NOK
TCIAB1924-25G TCIAB1924-5G
4-Octadecyloxybiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Octadecyloxybiphenyl
Formel: C₃₀H₄₆O
MW: 422,70 g/mol
MDL nummer: MFCD01321145
CAS-nummer: 376609-78-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C