2,5-Bis(methoxycarbonyl)-3,4-diphenylcyclopentadienone
Leverandør: TCI
Synonymer:
Dimethyl 3,4-Diphenylcyclopentadienone-2,5-dicarboxylate, 3,4-Diphenylcyclopentadienone-2,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
B1962-1G
B1962-5G
TCIAB1962-1GEA
1500
NOK
TCIAB1962-1G
TCIAB1962-5G
2,5-Bis(methoxycarbonyl)-3,4-diphenylcyclopentadienone
2,5-Bis(methoxycarbonyl)-3,4-diphenylcyclopentadienone
Formel:
C₂₁H₁₆O₅ MW: 348,35 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00111095 CAS-nummer: 16691-79-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |