4,4'-Bis(ɑ,ɑ-dimethylbenzyl)diphenylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4-Bis(α,α-dimethylbenzyl)diphenylamine
B1970-25G B1970-500G
TCIAB1970-25GEA 220 NOK
TCIAB1970-25G TCIAB1970-500G
4,4'-Bis(ɑ,ɑ-dimethylbenzyl)diphenylamine ≥98.0% (by GC)
4,4'-Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl)diphenylamine
Formel: C₃₀H₃₁N
MW: 405,59 g/mol
MDL nummer: MFCD00337918
CAS-nummer: 10081-67-1
EINECS: 233-215-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile almost transparency