(+)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: ((4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)bis(diphenylmethanol), (2S,3S)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-1,2,3,4-butanetetrol, (+)-trans-alpha,alpha'-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)bis(diphenylmethanol), (+)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-D-threitol
B2048-1G B2048-5G
TCIAB2048-1GEA 500 NOK
TCIAB2048-1G TCIAB2048-5G
(+)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (by HPLC)
(+)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formel: C₃₁H₃₀O₄
MW: 466,58 g/mol
MDL nummer: MFCD00010079
CAS-nummer: 93379-49-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C