4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4,4-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl, 4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl
B2099-25G B2099-500G
TCIAB2099-25GEA 220 NOK
TCIAB2099-25G TCIAB2099-500G
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl ≥95.0% (by GC)
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Formel: C₁₄H₁₂Cl₂
MW: 251,15 g/mol
Kokepunkt: 184°C
MDL nummer: MFCD00674019
CAS-nummer: 1667-10-3
EINECS: 216-784-4
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C