9,10-Bis(3,5-dihydroxyphenyl)anthracene ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
B2109-1G B2109-100MG
TCIAB2109-1GEA 4350 NOK
TCIAB2109-1G TCIAB2109-100MG
9,10-Bis(3,5-dihydroxyphenyl)anthracene ≥96.0% (by HPLC)
9,10-Bis(3,5-dihydroxyphenyl)anthracene
Formel: C₂₆H₁₈O₄
MDL nummer: MFCD03427350
CAS-nummer: 153715-08-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%