1,3-Bis(benzyloxy)-2-propanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,3-Dibenzyloxy-2-propanol, 1,3-Di-O-benzylglycerol
B2110-25G B2110-5G
TCIAB2110-25GEA 3875 NOK
TCIAB2110-25G TCIAB2110-5G
1,3-Bis(benzyloxy)-2-propanol ≥96.0% (by GC)
1,3-Bis(benzyloxy)-2-propanol
Formel: C₁₇H₂₀O₃
MW: 272,34 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010616
CAS-nummer: 6972-79-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %