3,5-Bis[3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy]benzyl bromide ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Bis(3,5-dibenzyloxybenzyloxy)benzyl Bromide
B2118-1G B2118-5G
TCIAB2118-1GEA 2550 NOK
TCIAB2118-1G TCIAB2118-5G
3,5-Bis[3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy]benzyl bromide ≥97.0% (by HPLC)
3,5-Bis[3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy]benzyl bromide
Formel: C₄₉H₄₃BrO₆
MW: 807,78 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093449
CAS-nummer: 129536-41-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C