(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B2123-1G B2123-100MG
TCIAB2123-1GEA 17525 NOK
TCIAB2123-1G TCIAB2123-100MG
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol ≥95.0% (by GC)
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Formel: C₉H₁₇NO₃
MDL nummer: MFCD03093620
CAS-nummer: 161511-85-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -72.0 to -76.0 deg (C=1, MeOH)