2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-Bromovaleraldehyde Ethylene Acetal
B2128-25G B2128-5G
TCIAB2128-25GEA 7025 NOK
TCIAB2128-25G TCIAB2128-5G
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane ≥95.0% (by GC)
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02093454
CAS-nummer: 87227-41-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %