(R)-(+)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (R)-(+)-Glycerol alpha-Benzyl Ether, (R)-3-(Benzyloxy)propane-1,2-diol
B2141-1G B2141-100MG
TCIAB2141-1GEA 1325 NOK
TCIAB2141-1G TCIAB2141-100MG
(R)-(+)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC)
(R)-(+)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00067260
CAS-nummer: 56552-80-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%