(S)-(-)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (S)-(-)-Glycerol alpha-Benzyl Ether
B2142-1G B2142-100MG
TCIAB2142-1GEA 2625 NOK
TCIAB2142-1G TCIAB2142-100MG
(S)-(-)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol ≥98.0% (by GC)
(S)-(-)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
Formel: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00077914
CAS-nummer: 17325-85-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -7.0 deg (C=20, CHCl3)