N-Bromosaccharin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Bromo-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide, 2-Bromobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
B2152-25G B2152-5G
TCIAB2152-25GEA 6300 NOK
TCIAB2152-25G TCIAB2152-5G
N-Bromosaccharin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Bromosaccharin
Formel: C₇H₄BrNO₃S
MW: 262,08 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03844772
CAS-nummer: 35812-01-2
EINECS: 252-737-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %