4-Bromobenzene-1,2-diol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromocatechol, 4-Bromo-1,2-dihydroxybenzene
B2173-1G B2173-5G
TCIAB2173-1GEA 475 NOK
TCIAB2173-1G TCIAB2173-5G
4-Bromobenzene-1,2-diol ≥98.0% (by GC)
4-Bromobenzene-1,2-diol
Formel: C₆H₅BrO₂
MW: 189,0067 g/mol
MDL nummer: MFCD00869769
CAS-nummer: 17345-77-6
EINECS: 241-370-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C