1-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)isopropanolamine
B2180-25G B2180-5G
TCIAB2180-25GEA 4300 NOK
TCIAB2180-25G TCIAB2180-5G
1-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol ≥93.0% (by GC)
1-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
Formel: C₇H₁₇NO₃
MW: 163,22 g/mol
Kokepunkt: 145°C
Flash punkt: 113°C
MDL nummer: MFCD00009725
CAS-nummer: 6712-98-7
EINECS: 229-764-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 93.0 %