(S,S)-2,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (-)-2,6-Bis[(4S)-4-(i-propyl)-2-oxazolin-2-yl]pyridine, (S,S)-2,2'-(2,6-Pyridinediyl)bis(4-isopropyl-2-oxazoline), 2,6-Bis((S)-4-isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine, (S)-(i-Pr)-pybox
B2218-5G B2218-500MG
TCIAB2218-5GEA 5425 NOK
TCIAB2218-5G TCIAB2218-500MG
(S,S)-2,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine ≥98.0% (by GC)
(S,S)-2,6-Bis(4-isopropyl-2-oxazolin-2-yl)pyridine
Formel: C₁₇H₂₃N₃O₂
MW: 301,39 g/mol
MDL nummer: MFCD00191815
CAS-nummer: 118949-61-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C