3,5-Bis(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyl alcohol ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B2246-1G B2246-5G
TCIAB2246-1GEA 985 NOK
TCIAB2246-1G TCIAB2246-5G
3,5-Bis(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyl alcohol ≥94.0% (by GC)
3,5-Bis(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyl alcohol
Formel: C₂₅H₂₈O₇
MW: 440,49 g/mol
MDL nummer: MFCD03844779
CAS-nummer: 176650-92-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal